Stampa…
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45211-1G OR45211-250MG OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA 522 EUR
APOSOR45211-1G APOSOR45211-250MG APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802416
CAS Number: 29481-28-5