Stampa…
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452109-1G OR452109-500MG OR452109-5G
APOSOR452109-1GEA 263 EUR
APOSOR452109-1G APOSOR452109-500MG APOSOR452109-5G
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₂₁H₂₃NO₃
Peso molecolare: 337,412 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974380
CAS Number: 170867-95-5