Stampa…
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452108-1G OR452108-250MG OR452108-500MG
APOSOR452108-1GEA 655 EUR
APOSOR452108-1G APOSOR452108-250MG APOSOR452108-500MG
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Peso molecolare: 171,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12766679
CAS Number: 113131-45-6