Stampa…
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452106-1G OR452106-250MG OR452106-500MG
APOSOR452106-1GEA 873 EUR
APOSOR452106-1G APOSOR452106-250MG APOSOR452106-500MG
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂O·ClH
Peso molecolare: 178,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214731
CAS Number: 1211573-00-0