Stampa…
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452104-1G OR452104-250MG OR452104-500MG
APOSOR452104-1GEA 786 EUR
APOSOR452104-1G APOSOR452104-250MG APOSOR452104-500MG
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 199,677 g/mol
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01687413
CAS Number: 1488-02-4