Stampa…
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide HCl
OR452102-1G OR452102-500MG
APOSOR452102-1GEA 446 EUR
APOSOR452102-1G APOSOR452102-500MG
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂O·ClH
Peso molecolare: 164,633 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858066
CAS Number: 859537-16-9