Stampa…
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR45210-1G OR45210-250MG
APOSOR45210-1GEA 768 EUR
APOSOR45210-1G APOSOR45210-250MG
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₈H₁₀OS
Peso molecolare: 154,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28664217
CAS Number: 1456863-44-7