Stampa…
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452097-1G OR452097-5G
APOSOR452097-1GEA 191 EUR
APOSOR452097-1G APOSOR452097-5G
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17215563
CAS Number: 101759-74-4