Stampa…
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)butanoic acid, Fmoc-DL-Abu-OH
OR452095-1G OR452095-25G OR452095-5G
APOSOR452095-1GEA 96 EUR
APOSOR452095-1G APOSOR452095-25G APOSOR452095-5G
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fmoc-2-aminobutyric acid
Formula: C₁₉H₁₉NO₄
Peso molecolare: 325,358 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270362
CAS Number: 174879-28-8