Stampa…
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452092-1G OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA 522 EUR
APOSOR452092-1G APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18328457
CAS Number: 1341092-00-9