Stampa…
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452091-1G OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA 522 EUR
APOSOR452091-1G APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380683
CAS Number: 1210830-60-6