Stampa…
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452090-1G OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA 393 EUR
APOSOR452090-1G APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380682
CAS Number: 287210-80-4