Stampa…
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR45209-1G OR45209-250MG
APOSOR45209-1GEA 698 EUR
APOSOR45209-1G APOSOR45209-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
Peso molecolare: 149,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28059614
CAS Number: 1823928-25-1
UN: 1993
ADR: 3,III