Stampa…
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452088-1G OR452088-25G OR452088-5G
APOSOR452088-1GEA 116 EUR
APOSOR452088-1G APOSOR452088-25G APOSOR452088-5G
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fmoc-DL-norvaline
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18263133
CAS Number: 144701-21-3