Stampa…
Boc-D-methionine sulphone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452087-1G OR452087-500MG
APOSOR452087-1GEA 394 EUR
APOSOR452087-1G APOSOR452087-500MG
Boc-D-methionine sulphone 97%
Boc-D-methionine sulphone
Formula: C₁₀H₁₉NO₆S
Peso molecolare: 281,326 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21363159
CAS Number: 74086-45-6