Boc-DL-leucine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452083-25G
OR452083-5G
APOSOR452083-25GEA
528
EUR
APOSOR452083-25G
APOSOR452083-5G
Boc-DL-leucine 97%
Boc-DL-leucine
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00076949 CAS Number: 64727-35-1 |