3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452081-1G
OR452081-250MG
OR452081-500MG
APOSOR452081-1GEA
655
EUR
APOSOR452081-1G
APOSOR452081-250MG
APOSOR452081-500MG
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride
Formula:
C₆H₁₃NO·ClH Peso molecolare: 151,634 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052542 CAS Number: 59229-64-0 |