Stampa…
2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452080-1G OR452080-250MG OR452080-500MG
APOSOR452080-1GEA 980 EUR
APOSOR452080-1G APOSOR452080-250MG APOSOR452080-500MG
2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
2-Morpholineethanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Peso molecolare: 167.634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18432560
CAS Number: 857214-74-5