Stampa…
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452079-250MG OR452079-500MG
APOSOR452079-250MGEA 524 EUR
APOSOR452079-250MG APOSOR452079-500MG
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 230,304 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410634
CAS Number: 887987-72-6