Stampa…
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452073-1G OR452073-250MG OR452073-500MG
APOSOR452073-1GEA 655 EUR
APOSOR452073-1G APOSOR452073-250MG APOSOR452073-500MG
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
1-Boc-3-azido-azetidine
Formula: C₈H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 198,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19686277
CAS Number: 429672-02-6