3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452065-1G
OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA
568
EUR
APOSOR452065-1G
APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Formula:
C₁₄H₁₈O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11122824 CAS Number: 158860-95-8 |