Stampa…
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452062-1G OR452062-250MG
APOSOR452062-1GEA 569 EUR
APOSOR452062-1G APOSOR452062-250MG
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid
Formula: C₁₃H₉ClO₃
Peso molecolare: 248,662 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06260646
CAS Number: 36809-08-2