Stampa…
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452061-1G OR452061-5G
APOSOR452061-1GEA 340 EUR
APOSOR452061-1G APOSOR452061-5G
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271961
CAS Number: 26388-13-6