Stampa…
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR45206-1G OR45206-250MG OR45206-5G
APOSOR45206-1GEA 522 EUR
APOSOR45206-1G APOSOR45206-250MG APOSOR45206-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23750170
CAS Number: 1518721-51-1