Stampa…
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 340 EUR
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
Peso molecolare: 221,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037337
CAS Number: 587-64-4