Stampa…
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclopentane-1,1-diyldimethanol
OR452056-10G OR452056-1G OR452056-5G
APOSOR452056-10GEA 1100 EUR
APOSOR452056-10G APOSOR452056-1G APOSOR452056-5G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463707
CAS Number: 5763-53-1