1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452055-1G
OR452055-5G
APOSOR452055-1GEA
48
EUR
APOSOR452055-1G
APOSOR452055-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₃BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00573784 CAS Number: 143328-23-8 |