Stampa…
6-Methyl-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(6-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Me)-OH
OR452052-250MG OR452052-500MG
APOSOR452052-250MGEA 611 EUR
APOSOR452052-250MG APOSOR452052-500MG
6-Methyl-L-tryptophan 97%
6-Methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 218,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797708
CAS Number: 33468-34-7