Stampa…
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452051-1G OR452051-250MG OR452051-500MG
APOSOR452051-1GEA 982 EUR
APOSOR452051-1G APOSOR452051-250MG APOSOR452051-500MG
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
(S)-4-Nitro-homophenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₄
Peso molecolare: 224,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546235
CAS Number: 705919-70-6