Stampa…
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethyl)benzoic acid
OR452050-1G OR452050-500MG
APOSOR452050-1GEA 524 EUR
APOSOR452050-1G APOSOR452050-500MG
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
Peso molecolare: 265,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505982
CAS Number: 895577-21-6