Stampa…
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452047-1G OR452047-500MG
APOSOR452047-1GEA 393 EUR
APOSOR452047-1G APOSOR452047-500MG
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07372010
CAS Number: 1241677-43-9