Stampa…
2,3-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propanoic acid, H-Phe(2,3-DiCl)-OH
OR452046-1G OR452046-500MG
APOSOR452046-1GEA 394 EUR
APOSOR452046-1G APOSOR452046-500MG
2,3-Dichloro-L-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Peso molecolare: 234,079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07372011
CAS Number: 873429-57-3