Stampa…
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452043-1G OR452043-250MG OR452043-500MG
APOSOR452043-1GEA 654 EUR
APOSOR452043-1G APOSOR452043-250MG APOSOR452043-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371961
CAS Number: 178432-48-9