Stampa…
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
OR452040-1G OR452040-500MG
APOSOR452040-1GEA 394 EUR
APOSOR452040-1G APOSOR452040-500MG
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀BrNO₄
Peso molecolare: 466,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428038
CAS Number: 517905-85-0