Stampa…
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452037-1G OR452037-250MG OR452037-500MG
APOSOR452037-1GEA 654 EUR
APOSOR452037-1G APOSOR452037-250MG APOSOR452037-500MG
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
4-Bromo-DL-homophenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07372197
CAS Number: 225233-77-2