Stampa…
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452032-1G OR452032-250MG OR452032-500MG
APOSOR452032-1GEA 654 EUR
APOSOR452032-1G APOSOR452032-250MG APOSOR452032-500MG
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formula: C₁₅H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07372093
CAS Number: 887502-03-6