Stampa…
4-Chloro-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452031-1G OR452031-250MG OR452031-500MG
APOSOR452031-1GEA 982 EUR
APOSOR452031-1G APOSOR452031-250MG APOSOR452031-500MG
4-Chloro-D-tryptophan 97%
4-Chloro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 238,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565751
CAS Number: 27542-41-2