4-Chloro-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
H-Trp(4-Cl)-OH
OR452030-1G
OR452030-250MG
OR452030-500MG
APOSOR452030-1GEA
982
EUR
APOSOR452030-1G
APOSOR452030-250MG
APOSOR452030-500MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Peso molecolare: 238,67 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797630 CAS Number: 52448-14-3 |