Stampa…
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR45203-1G OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA 698 EUR
APOSOR45203-1G APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₈H₆BrNS
Peso molecolare: 228,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32219465
CAS Number: 2301170-03-4