Stampa…
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 786 EUR
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 238,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09756722
CAS Number: 118244-93-2