4-Bromo-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452028-1G
OR452028-250MG
OR452028-500MG
APOSOR452028-1GEA
980
EUR
APOSOR452028-1G
APOSOR452028-250MG
APOSOR452028-500MG
4-Bromo-D-tryptophan 97%
4-Bromo-D-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10565750 CAS Number: 219943-61-0 |