Stampa…
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452026-1G OR452026-250MG OR452026-500MG
APOSOR452026-1GEA 655 EUR
APOSOR452026-1G APOSOR452026-250MG APOSOR452026-500MG
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
4-Bromo-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Peso molecolare: 283,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09915904
CAS Number: 25796-04-7