Stampa…
4-Methyl-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452025-250MG OR452025-500MG OR452025-100MG OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA 328 EUR
APOSOR452025-250MG APOSOR452025-500MG APOSOR452025-100MG APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 218,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797707
CAS Number: 33468-33-6