Stampa…
7-Methyl-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-Me)-OH
OR452024-250MG OR452024-500MG
APOSOR452024-250MGEA 611 EUR
APOSOR452024-250MG APOSOR452024-500MG
7-Methyl-L-tryptophan 97%
7-Methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 218,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797706
CAS Number: 33468-36-9