N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452023-1G
OR452023-250MG
OR452023-500MG
APOSOR452023-1GEA
870
EUR
APOSOR452023-1G
APOSOR452023-250MG
APOSOR452023-500MG
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan
Formula:
C₁₇H₂₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10565746 CAS Number: 114873-09-5 |