5-Methyl-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-Me)-OH
OR452022-1G
OR452022-250MG
OR452022-500MG
APOSOR452022-1GEA
873
EUR
APOSOR452022-1G
APOSOR452022-250MG
APOSOR452022-500MG
5-Methyl-L-tryptophan 97%
5-Methyl-L-tryptophan
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Peso molecolare: 218,252 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01677297 CAS Number: 154-06-3 |