Stampa…
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452021-1G OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA 655 EUR
APOSOR452021-1G APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565737
CAS Number: 81177-54-0