(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452020-1G
OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA
655
EUR
APOSOR452020-1G
APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formula:
C₇H₁₃NO₂ Peso molecolare: 143,184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10565736 CAS Number: 19914-06-8 |