Stampa…
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR45202-1G OR45202-250MG
APOSOR45202-1GEA 698 EUR
APOSOR45202-1G APOSOR45202-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
Peso molecolare: 149,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28059592
CAS Number: 1823927-97-4
UN: 1993
ADR: 3,III