Stampa…
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452019-1G OR452019-500MG
APOSOR452019-1GEA 524 EUR
APOSOR452019-1G APOSOR452019-500MG
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Peso molecolare: 207,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860653
CAS Number: 216007-00-0